Potassium acetate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Acetic acid potassium salt
OR11032-10KG OR11032-5KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 700 EUR
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-5KG APOSOR11032-1KG
Potassium acetate 99%
Potassium acetate
Formule: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Smeltpunt: 303…307 °C
Dichtheid: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012458
CAS nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687