2-Hydrazino-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydrazinyl-5-nitropyridine
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 35.1 EUR
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Formule: C₅H₆N₄O₂
Smeltpunt: 209…210 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00118332
CAS nummer: 6343-98-2