Potassium-tert-butoxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR11033-100G
OR11033-500G
OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA
103
EUR
APOSOR11033-100G
APOSOR11033-500G
APOSOR11033-1KG
Potassium-tert-butoxide 97%
Potassium-tert-butoxide
Formule:
C₄H₉KO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012162 CAS nummer: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 3206 ADR: 4.2+8,II |