2-Chloropyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloropyrazine
OR11035-100G OR11035-25G OR11035-1KG
APOSOR11035-100GEA 43.8 EUR
APOSOR11035-100G APOSOR11035-25G APOSOR11035-1KG
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Formule: C₄H₃ClN₂
MW: 114.53 g/mol
Kookpunt: 153…154 °C
Dichtheid: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006124
CAS nummer: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III