5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110376-1G OR110376-100MG
APOSOR110376-1GEA 84.7 EUR
APOSOR110376-1G APOSOR110376-100MG
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Formule: C₆H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972384
CAS nummer: 627501-18-2