Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110385-10G OR110385-5G
APOSOR110385-10GEA 80.4 EUR
APOSOR110385-10G APOSOR110385-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016999
CAS nummer: 19013-10-6