Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110393-1G OR110393-5G
APOSOR110393-1GEA 132 EUR
APOSOR110393-1G APOSOR110393-5G
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₇H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03844853
CAS nummer: 316166-47-9