4-Iodo-3,5-xylenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Hydroxy-2-iodo-3-xylene, 3,5-Dimethyl-4-iodophenol, 4-Iodo-3,5-dimethylphenol
OR1104-1G OR1104-5G OR1104-25G
APOSOR1104-1GEA 26.3 EUR
APOSOR1104-1G APOSOR1104-5G APOSOR1104-25G
4-Iodo-3,5-xylenol
4-Iodo-3,5-xylenol
Formule: C₈H₉IO
MW: 248.06 g/mol
Smeltpunt: 129…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174284
CAS nummer: 80826-86-4