Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110402-1G OR110402-250MG OR110402-5G
APOSOR110402-1GEA 30.8 EUR
APOSOR110402-1G APOSOR110402-250MG APOSOR110402-5G
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Formule: C₇H₆INO₃
Smeltpunt: 203…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168292
CAS nummer: 885950-46-9