Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
OR110419-10G OR110419-5G OR110419-25G OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA 24.9 EUR
APOSOR110419-10G APOSOR110419-5G APOSOR110419-25G APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Smeltpunt: 46…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009984
CAS nummer: 6908-41-4