Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-o-toluic Acid Ethyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-2-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-o-toluate
OR110425-1G OR110425-25G OR110425-5G
APOSOR110425-1GEA 22 EUR
APOSOR110425-1G APOSOR110425-25G APOSOR110425-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00957246
CAS nummer: 57414-85-4