1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11043-100G OR11043-25G
APOSOR11043-100GEA 26.3 EUR
APOSOR11043-100G APOSOR11043-25G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Formule: C₁₀H₁₀O
Kookpunt: 127 °C
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001688
CAS nummer: 529-34-0