2',4'-Dimethylacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR110433-5G
OR110433-25G
APOSOR110433-5GEA
95
EUR
APOSOR110433-5G
APOSOR110433-25G
2',4'-Dimethylacetanilide
2',4'-Dimethylacetanilide
Formule:
C₁₀H₁₃NO Smeltpunt: 129…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00026125 CAS nummer: 2050-43-3 EINECS: 218-088-6 |