5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde
OR110442-1G OR110442-5G
APOSOR110442-1GEA 67.2 EUR
APOSOR110442-1G APOSOR110442-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Smeltpunt: 126…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01578324
CAS nummer: 39974-94-2