2-Amino-5-chloroquinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR110444-10G
OR110444-1G
OR110444-5G
APOSOR110444-10GEA
284
EUR
APOSOR110444-10G
APOSOR110444-1G
APOSOR110444-5G
2-Amino-5-chloroquinazoline
2-Amino-5-chloroquinazoline
Formule:
C₈H₆ClN₃ Smeltpunt: 249…252 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00974335 CAS nummer: 190273-70-2 |