5-Hydroxy-1-indanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR11045-5G
OR11045-10G
OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA
32.2
EUR
APOSOR11045-5G
APOSOR11045-10G
APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanone 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Formule:
C9H8O2 Smeltpunt: 185…188 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00857527 CAS nummer: 3470-49-3 |