3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110456-1G OR110456-5G
APOSOR110456-1GEA 93.5 EUR
APOSOR110456-1G APOSOR110456-5G
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Formule: C₈H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00514532
CAS nummer: 31618-80-1