7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110462-1G OR110462-250MG OR110462-5G
APOSOR110462-1GEA 184 EUR
APOSOR110462-1G APOSOR110462-250MG APOSOR110462-5G
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Formule: C₉H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11877828
CAS nummer: 35700-48-2