3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110463-1G OR110463-250MG OR110463-5G
APOSOR110463-1GEA 99.3 EUR
APOSOR110463-1G APOSOR110463-250MG APOSOR110463-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrClO₂
MW: 237.48 g/mol
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202648
CAS nummer: 116795-47-2