α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
OR11047-100G OR11047-25G OR11047-500G
APOSOR11047-100GEA 58.4 EUR
APOSOR11047-100G APOSOR11047-25G APOSOR11047-500G
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrClO₂
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428513
CAS nummer: 29270-30-2
UN: 3261
ADR: 8,III