4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
OR110490-1G OR110490-5G
APOSOR110490-1GEA 64.3 EUR
APOSOR110490-1G APOSOR110490-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276811
CAS nummer: 69240-56-8