2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110495-5G OR110495-1G
APOSOR110495-5GEA 0 EUR
APOSOR110495-5G APOSOR110495-1G
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01568762
CAS nummer: 320423-51-6