2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-nitro-5-picoline
OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 114 EUR
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02070020
CAS nummer: 23056-40-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III