tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110559-1G OR110559-5G
APOSOR110559-1GEA 249 EUR
APOSOR110559-1G APOSOR110559-5G
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042248
CAS nummer: 1086378-39-3