2-(2-Chlorophenyl)glycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
OR11056-100G OR11056-25G
APOSOR11056-100GEA 24.9 EUR
APOSOR11056-100G APOSOR11056-25G
2-(2-Chlorophenyl)glycine
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049324
CAS nummer: 88744-36-9