2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110560-1G OR110560-5G OR110560-10G
APOSOR110560-1GEA 138 EUR
APOSOR110560-1G APOSOR110560-5G APOSOR110560-10G
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formule: C₁₀H₇N₃S
Smeltpunt: 257…268 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03407828
CAS nummer: 436151-85-8