6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110565-1G OR110565-5G OR110565-250MG
APOSOR110565-1GEA 132 EUR
APOSOR110565-1G APOSOR110565-5G APOSOR110565-250MG
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035698
CAS nummer: 380607-15-8