4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR110567-1G OR110567-250MG
APOSOR110567-1GEA 117 EUR
APOSOR110567-1G APOSOR110567-250MG
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formule: C₅H₄BrN₃
Smeltpunt: 103…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00103545
CAS nummer: 287922-71-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III