tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110576-1G OR110576-5G
APOSOR110576-1GEA 249 EUR
APOSOR110576-1G APOSOR110576-5G
tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₃BrN₄O₂
MW: 359.27 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100120
CAS nummer: 877401-28-0