Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110580-1G OR110580-5G
APOSOR110580-1GEA 22 EUR
APOSOR110580-1G APOSOR110580-5G
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Formule: C₆H₁₂O₄S
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505063
CAS nummer: 134419-59-3