4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110611-1G OR110611-5G
APOSOR110611-1GEA 125 EUR
APOSOR110611-1G APOSOR110611-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Formule: C₁₁H₉N₃S
Smeltpunt: 207…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01624149
CAS nummer: 183668-02-2