6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110612-1G OR110612-5G
APOSOR110612-1GEA 312 EUR
APOSOR110612-1G APOSOR110612-5G
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100094
CAS nummer: 1215764-56-9