6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110616-1G OR110616-5G
APOSOR110616-1GEA 43.8 EUR
APOSOR110616-1G APOSOR110616-5G
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅ClO₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00991129
CAS nummer: 883-92-1