4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110620-1G OR110620-5G
APOSOR110620-1GEA 132 EUR
APOSOR110620-1G APOSOR110620-5G
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₂H₇ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218029
CAS nummer: 182198-35-2