4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110626-1G OR110626-5G OR110626-10G
APOSOR110626-1GEA 175 EUR
APOSOR110626-1G APOSOR110626-5G APOSOR110626-10G
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Formule: C₁₄H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04971851
CAS nummer: 365565-88-4