4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR110629-1G OR110629-5G
APOSOR110629-1GEA 271 EUR
APOSOR110629-1G APOSOR110629-5G
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₃S
MW: 259.704 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219329
CAS nummer: 112539-09-0