4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110642-100G OR110642-25G
APOSOR110642-100GEA 246 EUR
APOSOR110642-100G APOSOR110642-25G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
Kookpunt: 110…112 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05667135
CAS nummer: 69843-13-6