ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine ethyl ester, ethyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)acetate, Boc-Gly-OEt, N-Boc-glycine ethyl ester
OR110664-100G OR110664-25G OR110664-5G
APOSOR110664-100GEA 392 EUR
APOSOR110664-100G APOSOR110664-25G APOSOR110664-5G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Formule: C₉H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663720
CAS nummer: 14719-37-0