4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR110665-100MG OR110665-1G OR110665-250MG
APOSOR110665-100MGEA 40.9 EUR
APOSOR110665-100MG APOSOR110665-1G APOSOR110665-250MG
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₄ClNO₂S₂
Smeltpunt: 34…36 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09864968
CAS nummer: 953070-51-4
UN: 3261
ADR: 8,III