Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110667-1G OR110667-5G
APOSOR110667-1GEA 65.8 EUR
APOSOR110667-1G APOSOR110667-5G
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂
Smeltpunt: 33…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953512
CAS nummer: 49679-45-0