2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110682-1G OR110682-5G
APOSOR110682-1GEA 125 EUR
APOSOR110682-1G APOSOR110682-5G
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₀H₅Cl₂NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060545
CAS nummer: 868755-69-5