5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110683-1G OR110683-5G OR110683-10G
APOSOR110683-1GEA 125 EUR
APOSOR110683-1G APOSOR110683-5G APOSOR110683-10G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Formule: C₅H₇ClN₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 499785-48-7