Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, Methyl 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate, 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylic acid methyll ester
OR110685-1G OR110685-5G
APOSOR110685-1GEA 0 EUR
APOSOR110685-1G APOSOR110685-5G
Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06661312
CAS nummer: 10250-61-0