4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110693-1G OR110693-5G
APOSOR110693-1GEA 61.4 EUR
APOSOR110693-1G APOSOR110693-5G
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₆Cl₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084993
CAS nummer: 54949-15-4