2'-Hydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11070-100G OR11070-1KG OR11070-500G
APOSOR11070-100GEA 22 EUR
APOSOR11070-100G APOSOR11070-1KG APOSOR11070-500G
2'-Hydroxyacetophenone 98%
2'-Hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₂
Kookpunt: 90…92 °C/10mmHg
Smeltpunt: 44350 °C
Dichtheid: 1,131 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002219
CAS nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0