4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR110708-1G
OR110708-5G
APOSOR110708-1GEA
43.8
EUR
APOSOR110708-1G
APOSOR110708-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Formule:
C₆H₈ClN₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00457060 CAS nummer: 89784-02-1 |