Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110709-1G OR110709-5G
APOSOR110709-1GEA 77.5 EUR
APOSOR110709-1G APOSOR110709-5G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176746
CAS nummer: 158001-04-8