Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110710-1G OR110710-5G OR110710-250MG
APOSOR110710-1GEA 46.8 EUR
APOSOR110710-1G APOSOR110710-5G APOSOR110710-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
Smeltpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827886
CAS nummer: 1215504-30-5