2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylbenzo[d]oxazol-6-amine
OR110719-1G OR110719-5G
APOSOR110719-1GEA 55.5 EUR
APOSOR110719-1G APOSOR110719-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791181
CAS nummer: 5676-60-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III