2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110721-1G OR110721-5G
APOSOR110721-1GEA 117 EUR
APOSOR110721-1G APOSOR110721-5G
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formule: C₉H₁₀N₂O
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 855423-35-7